missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R,S)-N-(1-Phenylethyl) Ibuprofen Amide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R,S)-N-(1-Phenylethyl) Ibuprofen Amide |
| CAS | 121734-79-0 |
| Molekylformel | C21H27NO |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (alphaS)-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)-N-[(1R)-1-phenylethyl]benzeneacetamide, [R-(R*,S*)]-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)-N-(1-phenylethyl)benzeneacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27NO/c1-15(2)14-18-10-12-19(13-11-18)16(3)21(23)22-17(4)20-8-6-5-7-9-20/h5-13,15-17H,14H2,1-4H3,(H,22,23)/t16-,17+/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@H](C)C(=O)N[C@H](C)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]-N-[(1R)-1-phenylethyl]propanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 309.45 |
| Formel vikt | 309.2093 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?