Läs mer
(R/S)-N-Deacetyl Colchicein N-Trifluroracetat, TRC
Produktkod. 30359394
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30359394 50 mg
1 options
Produktkod. 30359394 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD19890550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material (R/S)-N-Deacetyl Colchiceine N-Trifluroracetate
CAS 102491-70-3
Molekylformel C21H20F3NO6
Kvantitet 50 mg
Synonym 2,2,2-Trifluoro-N-[5,6,7,9-tetrahydro-10-hydroxy-1,2,3-trimethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]-acetamide
InChI formel InChI=1S/C21H20F3NO6/c1-29-16-8-10-4-6-13(25-20(28)21(22,23)24)12-9-15(27)14(26)7-5-11(12)17(10)19(31-3)18(16)30-2/h5,7-9,13H,4,6H2,1-3H3,(H,25,28)(H,26,27)
LEDER COc1cc2CCC(NC(=O)C(F)(F)F)C3=CC(=O)C(=CC=C3c2c(OC)c1OC)O
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoro-N-(10-hydroxy-1,2,3-trimetoxi-9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-7-yl)acetamid
Molekylvikt (g/mol) 439.38
Formel vikt 439.1243