Läs mer
(R/S)-N-Deacetyl Kolkicin, TRC
Produktkod. 30357971
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30357971 10 mg
1 options
Produktkod. 30357971 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD19891510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R/S)-N-Deacetyl Colchicine
CAS 102491-73-6
Molekylformel C20H23NO5
Kvantitet 10 mg
Synonym 7-Amino-6,7-dihydro-1,2,3,10-tetramethoxy-benzo[a]heptalen-9(5H)-one, (+/-)-7-Deacetylcolchicine
InChI formel InChI=1S/C20H23NO5/c1-23-16-8-6-12-13(10-15(16)22)14(21)7-5-11-9-17(24-2)19(25-3)20(26-4)18(11)12/h6,8-10,14H,5,7,21H2,1-4H3
LEDER COC1=CC=C2C(=CC1=O)C(N)CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23
IUPAC-namn 7-amino-1,2,3,10-tetrametoxi-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-9-one
Molekylvikt (g/mol) 357.4
Formel vikt 357.1576