Läs mer
(R,S)-N-Ethyl Norcotinine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R,S)-N-Ethylnorcotinine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O/c1-2-13-10(6-7-11(13)14)9-5-3-4-8-12-9/h3-5,8,10H,2,6-7H2,1H3 |
| Formel vikt | 190.1106 |