Läs mer
(R,S)-N-Ethyl Nornicotine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R,S)-N-Ethylnornicotine |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2/c1-2-13-8-4-6-11(13)10-5-3-7-12-9-10/h3,5,7,9,11H,2,4,6,8H2,1H3 |
| Formel vikt | 176.1313 |