Läs mer
(R,S)-N-Nitroso Anabasine-d4 (1 mg/ml i metanol), TRC
Produktkod. 30391901
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30391901 1 mL
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30391901 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT18351X1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4
CAS 1020719-68-9
Molekylformel C10 2H4 H9 N3 O
Kvantitet 1 mL
Synonym Pyridine-2,3,4,6-d4, 5-(1-nitroso-2-piperidinyl)-, 5-(1-Nitroso-2-piperidinyl)pyridine-2,3,4,6-d4, (R,S)-N-Nitroso Anabasine-d4, (RS)-N-Nitrosoanabasine D4 (pyridinyl D4), (RS)-N-Nitrosoanabasine D4 (pyridinyl D4)
InChI formel InChI=1S/C10H13N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10H,1-2,5,7H2/i3D,4D,6D,8D
LEDER [2H]c1nc([2H])c(C2CCCCN2N=O)c([2H])c1[2H]
IUPAC-namn 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitrosopiperidin-2-yl)pyridin
Molekylvikt (g/mol) 195.25
Formel vikt 195.131
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) (RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4 1 mg/mL