Läs mer
(R,S)-N-Nitroso Anabasine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-N-Nitrosoanabasine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10H,1-2,5,7H2 |
| Formel vikt | 191.1059 |
| Procent renhet | >95% |