Läs mer
(R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4 (1 mg/ml i metanol), TRC
Produktkod. 30395499
Change view
Kvantitet:
1x1 mL
Produktkod. Kvantitet
30395499 1x1 mL
1 options
Produktkod. 30395499 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT18401X1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4
CAS 1020719-69-0
Molekylformel C10 2H4 H7 N3 O
Kvantitet 1x1 mL
Synonym 2,3'-Bipyridine-2',4',5',6'-d4, 1,2,3,6-tetrahydro-1-nitroso-, (RS)-N-Nitrosoanatabine D4 (pyridinyl D4), (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4, (R,S)-N-Nitrosoanatabine D4 (pyridinyl D4), 1,2,3,6-Tetrahydro-1-nitroso-2,3'-bipyridine-2',4',5',6'-d4 (ACI)
InChI formel InChI=1S/C10H11N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10H,5,7H2/i3D,4D,6D,8D
LEDER [2H]c1nc([2H])c(C2CC=CCN2N=O)c([2H])c1[2H]
IUPAC-namn 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitroso-3,6-dihydro-2H-pyridin-2-yl)pyridin
Molekylvikt (g/mol) 193.24
Formel vikt 193.1153
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1 mg/mL