Läs mer
(R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4, TRC
Produktkod. 30480143
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30480143 5 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30480143 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5247525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4
CAS 1020719-69-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C10 2H4 H7 N3 O
Kvantitet 5 mg
Synonym 2,3'-Bipyridine-2',4',5',6'-d4, 1,2,3,6-tetrahydro-1-nitroso-, (RS)-N-Nitrosoanatabine D4 (pyridinyl D4), (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4, (R,S)-N-Nitrosoanatabine D4 (pyridinyl D4), 1,2,3,6-Tetrahydro-1-nitroso-2,3'-bipyridine-2',4',5',6'-d4 (ACI)
InChI formel InChI=1S/C10H11N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10H,5,7H2/i3D,4D,6D,8D
LEDER [2H]c1nc([2H])c(C2CC=CCN2N=O)c([2H])c1[2H]
IUPAC-namn 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitroso-3,6-dihydro-2H-pyridin-2-yl)pyridin
Molekylvikt (g/mol) 193.24
Formel vikt 193.1153