Läs mer
(R,S)-N-Nitroso Anatabine, TRC
Produktkod. 30136835
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136835 50 mg
18031630 25 mg
18022520 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136835 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN52475050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 887407-16-1
Molekylformel C10 H11 N3 O
Molekylvikt (g/mol) 189.21
Synonym 2,3'-Bipyridine, 1,2,3,6-tetrahydro-1-nitroso-, 1,2,3,6-Tetrahydro-1-nitroso-2,3'-bipyridine, (RS)-N-Nitrosoanatabine, (R,S)-N-Nitroso Anatabine, N-Nitrosoanatabine, NAT
IUPAC-namn 3-(1-nitroso-3,6-dihydro-2H-pyridin-2-yl)pyridin
LEDER O=NN1CC=CCC1c2cccnc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R,S)-N-Nitrosoanatabine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H11N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10H,5,7H2
Formel vikt 189.0902
Procent renhet >95%