Läs mer
(R,S)-N’-Nitrosonornicotine-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R,S)-N'-Nitrosonornicotine-13C6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N3O/c13-11-12-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2/i1+1,3+1,5+1,7+1,8+1,9+1 |
| Formel vikt | 183.11 |