Läs mer
(R,S)-Norcotinine ( 1.0 mg/mL in Methanol), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-Norcotinine |
| CAS | 17708-87-1 |
| Molekylformel | C9 H10 N2 O |
| Kvantitet | 5 x 1 mL |
| Synonym | 2-Pyrrolidinone, 5-(3-pyridinyl)-, (±)-, Norcotinine, (±)- (8CI), (RS)-Norcotinine, (±)-Demethylcotinine, (±)-Norcotinine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2O/c12-9-4-3-8(11-9)7-2-1-5-10-6-7/h1-2,5-6,8H,3-4H2,(H,11,12) |
| LEDER | O=C1CCC(N1)c2cccnc2 |
| IUPAC-namn | 5-pyridin-3-ylpyrrolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.19 |
| Formel vikt | 162.0793 |
| Visa mer |