Läs mer
(R,S)-Norcotinin-pyridyl-d4, TRC
Produktkod. 30423743
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30423743 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30423743 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN6620021MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R,S)-Norcotinine pyridyl-d4
CAS 1020719-70-3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C9 2H4 H6 N2 O
Kvantitet 1 mg
Synonym 2-Pyrrolidinone','5-(3-pyridinyl-2,4,5,6-d4)-, (R,S)-Norcotinine-pyridyl-d4
InChI formel InChI=1S/C9H10N2O/c12-9-4-3-8(11-9)7-2-1-5-10-6-7/h1-2,5-6,8H,3-4H2,(H,11,12)/i1D,2D,5D,6D
LEDER [2H]c1nc([2H])c(C2CCC(=O)N2)c([2H])c1[2H]
IUPAC-namn 5-(2,4,5,6-tetradeuteriopyridin-3-yl)pyrrolidin-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 166.21
Formel vikt 166.1044