Läs mer
(R,S)-Norcotinine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-Norcotinine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2O/c12-9-4-3-8(11-9)7-2-1-5-10-6-7/h1-2,5-6,8H,3-4H2,(H,11,12) |
| Formel vikt | 162.0793 |
| Procent renhet | >95% |