Läs mer
(R,S)-Nornicotine-d4 (100 ug/mL in Methanol), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-Nornicotine-D4 |
| CAS | 66148-18-3 |
| Molekylformel | C9 2H4 H8 N2 |
| Kvantitet | 5 x 1 mL |
| Synonym | rac-Nornicotine-D4 (pyridine-D4), (±)-Nornicotine-D4, Pyridine-2,3,4,6-d4, 5-(2-pyrrolidinyl)-, Pyridine-2,3,4,6-d4, 5-(2-pyrrolidinyl)-, (±)-, 5-(2-Pyrrolidinyl)pyridine-2,3,4,6-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7,9,11H,2,4,6H2/i1D,3D,5D,7D |
| LEDER | [2H]c1nc([2H])c(C2CCCN2)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,6-tetradeuterio-5-pyrrolidin-2-ylpyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.23 |
| Formel vikt | 152.1252 |
| Visa mer |