Läs mer
(R,S)-Nornicotine, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Nornicotine |
| CAS | 5746-86-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | DL-Nornicotine |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C9 H12 N2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Nornicotine, Pyridine, 3-(2-pyrrolidinyl)-, (RS)-Nornicotine, (R,S)-Nornicotine, 2-(3-Pyridinyl)pyrrolidine, 3-(Pyrrolidin-2-yl)pyridine, rac-Nornicotine, Nicotine Imp. F (EP), Nicotine USP Related Compound F, Nicotine USP RC F, Nicotine, 1'-demethyl-, (+/-)- (8CI), Pyridine, 3-(2-pyrrolidinyl)-, (+/-)-, (+/-)-1'-Demethylnicotine, (+/-)-Nornicotine, Nicotine Related Compound F, Nicotine Impurity F as Racemate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7,9,11H,2,4,6H2 |
| LEDER | C1CNC(C1)c2cccnc2 |
| IUPAC-namn | 3-pyrrolidin-2-ylpyridine |
| Visa mer |