Läs mer
(R,S)-Palonosetronhydroklorid (90 %), TRC
Produktkod. 30419337
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30419337 10 mg
30418419 25 mg
30414932 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30419337 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP16579510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 135755-51-0
Molekylformel C19 H24 N2 O . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 332.87
Synonym 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one, 2-(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-, hydrochloride (1:1), (3aR)-, 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one, 2-(1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-, monohydrochloride, [S-(R*,S*)]-, 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one, 2-(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-, monohydrochloride, (3aR)- (9CI), (3aR)-2-(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-benz[de]isoquinolin-1-one hydrochloride (1:1), RS 25233-198
IUPAC-namn (3aR)-2-[(3S)-1-azabicyklo[2.2.2]oktan-3-yl]-3a,4,5,6-tetrahydro-3H-benzo[de]isoquinolin-1-one; hydroklorid
LEDER Cl.O=C1N(C[C@@H]2CCCc3cccc1c23)[C@@H]4CN5CCC4CC5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R,S)-Palonosetron Hydrochloride
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O.ClH/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-21(19)17-12-20-9-7-13(17)8-10-20;/h2,4,6,13,15,17H,1,3,5,7-12H2;1H/t15-,17+;/m0./s1
Formel vikt 332.1655