missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(R,S,R)-2-Acetyl-4-(1,2,3,4-tetrahydroxybutyl)-imidazole-13C6, TRC

Produktkod. 30328002
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30328002 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30328002 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1884920.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (R,S,R)-2-Acetyl-4-(1,2,3,4-tetrahydroxybutyl)-imidazole-13C6
CAS 1448358-08-4
Molekylformel C313C6H14N2O5
Kvantitet 0.5 mg
Synonym 1-[5-[(1R,2S,3R)-1,2,3,4-Tetrahydroxybutyl]-1H-imidazol-2-yl]-ethanone-13C6, [1R-(1R*,2S*,3R*)]-1-[4-(1,2,3,4-Tetrahydroxybutyl)-1H-imidazol-2-yl]-ethanone13C6
InChI formel InChI=1S/C9H14N2O5/c1-4(13)9-10-2-5(11-9)7(15)8(16)6(14)3-12/h2,6-8,12,14-16H,3H2,1H3,(H,10,11)/t6-,7-,8-/m1/s1/i2+1,3+1,5+1,6+1,7+1,8+1
LEDER CC(=O)c1n[13cH][13c]([nH]1)[13C@@H](O)[13C@H](O)[13C@H](O)[13CH2]O
IUPAC-namn 1-[5-[(1R,2S,3R)-1,2,3,4-tetrahydroxy(1,2,3,4-13C4)butyl]-(4,5-13C2)1H-imidazol-2-yl]ethanone
Molekylvikt (g/mol) 236.17
Formel vikt 236.1104
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.