Läs mer
(R,S,R)-2-Acetyl-4-(1,2,3,4-tetrahydroxybutyl)-imidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R,S,R)-2-Acetyl-4-(1,2,3,4-tetrahydroxybutyl)-imidazole |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2O5/c1-4(13)9-10-2-5(11-9)7(15)8(16)6(14)3-12/h2,6-8,12,14-16H,3H2,1H3,(H,10,11)/t6-,7-,8-/m1/s1 |
| Formel vikt | 230.0903 |