Läs mer
(R,S,S)-Enalapril Maleate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Neat |
| Molekylformel | C24H32N2O9 |
| Molekylvikt (g/mol) | 492.52, 492.53 |
| InChI-nyckel | OYFJQPXVCSSHAI-BMSLDGIRSA-N |
| LEDER | OC(=O)\C=C/C(O)=O.CCOC(=O)[C@@H](CCC1=CC=CC=C1)N[C@@H](C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O |
| IUPAC-namn | (2S)-1-[(2S)-2-{[(2R)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino}propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid; (2Z)-but-2-enedioic acid |
| Produkttyp | Impurity |
| Kvantitet | 50 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |