Läs mer
(R,S)(S,R)-Benidipine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R,S)(S,R)-Benidipine Hydrochloride |
| CAS | 91599-76-7 |
| Molekylformel | C28 H31 N3 O6 . H Cl |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (S)-3-((R)-1-Benzylpiperidin-3-yl) 5-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C28H31N3O6.ClH/c1-18-24(27(32)36-3)26(21-11-7-12-22(15-21)31(34)35)25(19(2)29-18)28(33)37-23-13-8-14-30(17-23)16-20-9-5-4-6-10-20;/h4-7,9-12,15,23,26,29H,8,13-14,16-17H2,1-3H3;1H/t23-,26+;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.COC(=O)C1=C(C)NC(=C([C@H]1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)O[C@@H]3CCCN(Cc4ccccc4)C3)C |
| IUPAC-namn | 5-O-[(3R)-1-benzylpiperidin-3-yl] 3-O-methyl (4S)-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 542.023 |
| Formel vikt | 541.198 |