Läs mer
(R)-(-)-sec-Butanol, 99 %
Produktkod. 10296840 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10296840 1 g Glasflaska 1g
10781871 5 g Glasflaska 5g
10762485 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10296840 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 217230010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    755.00 SEK
    729.99 SEK / 1g
    Save 25.01 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
CAS: 14898-79-4 | C4H10O | 74,123 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14898-79-4
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.123
MDL-nummer MFCD00064280
InChI-nyckel BTANRVKWQNVYAZ-SCSAIBSYSA-N
Synonym r---2-butanol, r-2-butanol, --2-butanol, 2r-butan-2-ol, r-butan-2-ol, r---sec-butanol, 2-butanol, 2r, unii-dlh38k423j, r---sec-butyl alcohol
PubChem CID 84682
ChEBI CHEBI:35686
IUPAC-namn (2R)-butan-2-ol
LEDER CCC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-sec-Butanol
CAS Min % 98.5
Färg Färglös
CAS Max % 100.0
Kvantitet 1 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589nm)
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel C2H5CH(OH)CH3
Beilstein 01, I, 189
Merck Index 15, 1543
Formel vikt 74.12
Procent renhet ≥98.5%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (R)-(-)-sec-Butanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.