Läs mer
(R)-Selisistat, MedChemExpress
Beskrivning
(R)-Selisistat ((R)-EX-527) is a R-enantiomer of Selisistat. Selisistat (EX-527) is a potent and selective SIRT1 inhibitor with IC50 of 98 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Selisistat |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 848193-69-1 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H13ClN2O |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | (R)-EX-527 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (402.07 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |