Läs mer
(R)-Simurosertib, MedChemExpress
Beskrivning
(R)-Simurosertib ((R)-TAK-931) is the (R)-enantiomer of Simurosertib. Simurosertib (TAK-931) is an orally active, selective and ATP-competitive cell division cycle 7 (CDC7) kinase inhibitor, with an IC50 of <0.3 nM .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Simurosertib |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1330782-69-8 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H19N5OS |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | (R)-TAK-931 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 75 mg/mL (219.66 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |