missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(R)-Sodium Danshensu, TRC

Produktkod. 30421839
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30421839 5 mg
30409046 1 mg
30426685 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30421839 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6219055MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 81075-52-7
Molekylformel C9 H9 Na O5
Molekylvikt (g/mol) 220.155
Synonym Tanshinol Sodium, Salvianic Acid A Sodium, Dan Shen Suan A Sodium Salt, (alphaR)-alpha,3,4-Trihydroxy-benzenepropanoic Acid Monosodium Salt, (R)-alpha,3,4-Trihydroxy-benzenepropanoic Acid Monosodium Salt
IUPAC-namn [(2R)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-hydroxypropanoyl]oxysodium
LEDER O[C@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O[Na]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (R)-Sodium Danshensu
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10O5.Na/c10-6-2-1-5(3-7(6)11)4-8(12)9(13)14;/h1-3,8,10-12H,4H2,(H,13,14);/q;+1/p-1/t8-;/m1./s1
Formel vikt 220.035
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.