Läs mer
R-Spondin 2 Antibody (879715R) [FITC], Novus Biologicals™
Produktkod. 30746207 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
30746207 0.1 mL
1 options
Produktkod. 30746207 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB32663F
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rat Monoclonal Antibody
R-Spondin 2 Monoclonal antibody specifically detects R-Spondin 2 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen R-Spondin 2
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona 879715R
Konjugera FITC
Formulering PBS
Gene Alias CRISTIN2, hRspo2, MGC35555, MGC43342, Roof plate-specific spondin-2, R-spondin 2 homolog (Xenopus laevis), R-spondin-2
Värd art Rat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human R-Spondin 2, Met1-Gly205, Accession # Q6UXX9
Reningsmetod Protein A or G purified from cell culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 340419
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2b