Läs mer
Novus Biologicals™ R-Spondin 2 Overexpression Lysate
Produktkod. 18298770 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. Kvantitet
18298770 0.1 mg
1 options
Produktkod. 18298770 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL115601
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The R-Spondin 2 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC224177 and based on accession number NM_178565. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens R-spondin 2 homolog (Xenopus laevis) (RSPO2), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only