Läs mer
R-Stearoyl Carnitine Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Stearoyl-L-carnitine Chloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C25H49NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4;/h23H,5-22H2,1-4H3;1H/t23-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 463.34 |
| Procent renhet | >95% |