Läs mer
(R)-Styrene Glycol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Styrene Glycol |
| CAS | 16355-00-3 |
| Molekylformel | C8H10O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | (-)-1-Phenylethane-1,2-diol, (-)-1-Phenylethylene Glycol, (-)-Phenyl Glycol, (-)-Phenyl-1,2-ethanediol, (-)-Styrene Glycol, (1R)-1-Phenyl-1,2-ethanediol, (R)-(-)-1-Phenylethane-1,2-diol, (R)-1-Phenyl-1,2-ethanediol, (R)-2-Phenyl-1,2-ethanediol, (R)-(-)-1-Phenyl-1,2-ethanediol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O2/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-10H,6H2/t8-/m0/s1 |
| LEDER | OC[C@H](O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | (1R)-1-phenylethane-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.16 |
| Formel vikt | 138.0681 |