Läs mer
(R)-(+)-styrenoxid, 98 %
Produktkod. 11444767
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444767 1 g 1g
11454767 5 g 5g
11464767 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21245.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-07-2026
CAS: 20780-53-4 | C8H8O | 120,15 g/mol
Det används för att producera en homologerad epoxid som en del av en syntetisk metod för (+)-allosedamin. Det är huvudmetaboliten av styren, katalyserad av epoxidhydrolas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den
används för att producera en homologerad epoxid som en del av en syntetisk metod för (+)-allosedamin. Det är huvudmetaboliten av styren, katalyserad av epoxidhydrolas.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20780-53-4
Molekylformel C8H8O
Molekylvikt (g/mol) 120.15
MDL-nummer MFCD00066210
InChI-nyckel AWMVMTVKBNGEAK-QMMMGPOBSA-N
Synonym r-styrene oxide, r-phenyloxirane, r-+-styrene oxide, r-2-phenyloxirane, 2r-2-phenyloxirane, r-epoxyethyl benzene, oxirane, phenyl-, 2r, benzene, epoxyethyl-, r
PubChem CID 114705
ChEBI CHEBI:45389
IUPAC-namn (2R)-2-fenyloxiran
LEDER C1O[C@@H]1C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-Styrene oxide
Kokpunkt 194°C
Flampunkt 74°C (165°F)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1984
Optisk rotation +32° (Neat)
Formel vikt 120.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.