Läs mer
(R)-(+)-styrenoxid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(+)-Styrene Oxide |
| CAS | 20780-53-4 |
| Molekylformel | C8 H8 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (R)-Phenyloxirane, 2-Phenyl-oxirane, (R)-(+)-(Epoxyethyl)benzene, (2R)-2-Phenyloxirane, (R)-Epoxystyrene, (R)-Phenylethylene Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O/c1-2-4-7(5-3-1)8-6-9-8/h1-5,8H,6H2/t8-/m0/s1 |
| LEDER | C1O[C@@H]1c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (2R)-2-fenyloxiran |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.148 |
| Formel vikt | 120.058 |