missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-Sulforaphane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Sulforaphane |
| CAS | 142825-10-3 |
| Molekylformel | C6 H11 N O S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (R)-Sulforaphane |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NOS2/c1-10(8)5-3-2-4-7-6-9/h2-5H2,1H3/t10-/m1/s1 |
| LEDER | C[S@@](=O)CCCCN=C=S |
| IUPAC-namn | 1-isothiocyanato-4-[(R)-methylsulfinyl]butane |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.29 |
| Formel vikt | 177.0282 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?