Läs mer
(R)-Sulindac Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Sulindac Methyl Ester |
| CAS | 929081-61-8 |
| Molekylformel | C21H19FO3S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (1Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[[4-[(R)-methylsulfinyl]phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19FO3S/c1-13-18(10-14-4-7-16(8-5-14)26(3)24)17-9-6-15(22)11-20(17)19(13)12-21(23)25-2/h4-11H,12H2,1-3H3/b18-10-/t26-/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)CC1=C(C)\C(=C\c2ccc(cc2)[S@](=O)C)\c3ccc(F)cc13 |
| IUPAC-namn | methyl 2-[(3Z)-6-fluoro-2-methyl-3-[[4-[(R)-methylsulfinyl]phenyl]methylidene]inden-1-yl]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 370.44 |
| Formel vikt | 370.1039 |