Läs mer
(R)-Sulindac, TRC
Produktkod. 30413623
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30413623 5 mg
1 options
Produktkod. 30413623 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6992055MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 190967-68-1
Molekylformel C20H17FO3S
Molekylvikt (g/mol) 356.41
Synonym (1Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[[4-[(R)-methylsulfinyl]phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetic Acid, R-Sulindac Sulfoxide
IUPAC-namn 2-[(3Z)-6-fluoro-2-methyl-3-[[4-[(R)-methylsulfinyl]phenyl]methylidene]inden-1-yl]acetic acid
LEDER CC1=C(CC(=O)O)c2cc(F)ccc2/C/1=C\c3ccc(cc3)[S@](=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-Sulindac
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H17FO3S/c1-12-17(9-13-3-6-15(7-4-13)25(2)24)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9-/t25-/m1/s1
Formel vikt 356.0882