missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-tert-Butyl 1-(Benzylamino)-3-methoxy-1-oxopropan-2-ylcarbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lacosamide impurity A |
| CAS | 880468-89-3 |
| Molekylformel | C16 H24 N2 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (R)-tert-Butyl 1-(benzylamino)-3-methoxy-1-oxopropan-2-ylcarbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24N2O4/c1-16(2,3)22-15(20)18-13(11-21-4)14(19)17-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-9,13H,10-11H2,1-4H3,(H,17,19)(H,18,20)/t13-/m1/s1 |
| LEDER | COC[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)NCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-[(2R)-1-(benzylamino)-3-methoxy-1-oxopropan-2-yl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 308.373 |
| Formel vikt | 308.174 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?