Läs mer
(R)-tert-butyl 2-hydroxypropanoat, TRC
Produktkod. 30340464
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30340464 10 mg
1 options
Produktkod. 30340464 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB69535610MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-tert-Butyl 2-hydroxypropanoate
CAS 68166-83-6
Molekylformel C7H14O3
Kvantitet 10 mg
Synonym (R)-(+)-Lactic Acid tert-Butyl Ester, (R)-2-Hydroxypropionic Acid tert-Butyl Ester, (R)-Lactic Acid tert-Butyl Ester, (R)-tert-Butyl Lactate, 2-(R)-Hydroxypropionic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl (R)-(+)-lactate, tert-Butyl (R)-2-hydroxypropanoatetert-Butyl (R)-2-hydroxypropionatetert-Butyl (R)-lactate
InChI formel InChI=1S/C7H14O3/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4/h5,8H,1-4H3/t5-/m1/s1
LEDER C[C@@H](O)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-namn tert-butyl (2R)-2-hydroxypropanoat
Molekylvikt (g/mol) 146.18
Formel vikt 146.0943