Learn More
(R)-(-)-tert-leucinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10775832 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
Unit Size:
100mg
Product Code. Kvantitet unitSize
10775832 100 mg 100mg
1 options
Product Code. 10775832 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 436671000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112245-09-7 | C6H15NO | 117.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-tert-Leucinol
CAS 112245-09-7
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Molekylformel C6H15NO
Förpackning Glasflaska
MDL-nummer MFCD01076574
Specifik rotation -34° to -40° (20°C, 589nm) (c=0.7, ethanol)
Synonym r-tert-leucinol, d-tert-leucinol, 2r-2-amino-3,3-dimethylbutan-1-ol, r-2-amino-3,3-dimethylbutan-1-ol, r-2-amino-3,3-dimethyl-1-butanol, 2r-2-amino-3,3-dimethyl-1-butanol, r---tert-leucinol, ?-tert-leucinol, r-?-tert-leucinol
InChI-nyckel JBULSURVMXPBNA-MLHKIVSYNA-N
Densitet 0.9g/mL
LEDER CC(C)(C)[C@@H](N)CO
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3,3-dimetylbutan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 117.19
Kvantitet 100 mg
PubChem CID 6932847
Formel vikt 117.19
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (R)-(-)-tert-Leucinol, 98%
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.