Läs mer
Thermo Scientific™ RNA sample loading buffer (6X)
Produktkod. 15414849
Change view
Kvantitet:
1 ml
2 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
2ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15414849 1 ml 1ml
15404849 2 ml 2ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15414849 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer J62468.XF
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 6X
Form Vätska
Kvantitet 1 ml
Förvaringskrav Förvara vid -20 °C