Läs mer
(R)-(+)-Tetrahydro-2-furoic acid, 98+%, ee 98%
Produktkod. 11358706
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358706 1 g 1g
11368706 5 g 5g
11378706 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11358706 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19410.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 87392-05-0 | C5H8O3 | 116.116 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 87392-05-0
Molekylformel C5H8O3
Molekylvikt (g/mol) 116.116
MDL-nummer MFCD00211271
InChI-nyckel UJJLJRQIPMGXEZ-SCSAIBSYSA-N
Synonym r-+-2-tetrahydrofuroic acid, r-+-tetrahydro-2-furoic acid, r-tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, r-+-tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, r-2-tetrahydrofuroic acid, 2-furancarboxylic acid, tetrahydro-, 2r, 2r-oxolane-2-carboxylic acid, unii-7396hfq44j, r-tetrahydro-2-furoic acid, d-tetrahydro-furan-2-carboxylic acid
PubChem CID 2734707
IUPAC-namn (2R)-oxolan-2-karboxylsyra
LEDER C1CC(OC1)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-Tetrahydro-2-furoic acid
Densitet 1.213
Kvantitet 1 g
Brytningsindex 1.46
Anteckningar om analysprocent ee 98 %
UN-nummer UN3265
Beilstein 4658739
Kokpunkt 244°C
Formel vikt 116.12
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.