Läs mer
(R)-(-)-Tetrahydrofurfuryl alcohol, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11339585
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11339585 250 mg 250mg
11329585 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339585 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19044.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22415-59-4
Molekylformel C5H10O2
Molekylvikt (g/mol) 102.13
MDL-nummer MFCD03093085
InChI-nyckel BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-tetrahydrofurfuryl alcohol, r-tetrahydrofuran-2-yl methanol, 2-furanmethanol, tetrahydro-, 2r, 2r-oxolan-2-yl methanol, r---tetrahydrofurfuryl alcohol, 2r-oxolan-2-ylmethanol, r---tetrahydrofurfurylalcohol, 2r-tetrahydrofuran-2-yl methanol, 2r-2-oxolanyl methanol, r-tetrahydrofuran-2-methanol
PubChem CID 6931745
IUPAC-namn (oxolan-2-yl)metanol
LEDER OCC1CCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-Tetrahydrofurfuryl alcohol
Densitet 1.053
Kokpunkt 173°C to 175°C
Flampunkt 75°C (167°F)
Brytningsindex 1.452
Kvantitet 250 mg
Beilstein 79846
Optisk rotation −2.3° (Neat)
Formel vikt 102.13
Procent renhet ≥98%