Läs mer
(R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine, 98+%
Produktkod. 11353516
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 11353516
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L14410.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7202-43-9 | C5H11NO | 101.149 g/mol
(R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamin används i syntesen av nya topoisomeras I riktade anticancermedel med mild till potent cytotoxisk aktivitet. Används även vid upptäckt och syntes av oralt biotillgängliga stearoyl-CoA desaturas 1-hämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamin används i syntesen av nya topoisomeras I riktade anticancermedel med mild till potent cytotoxisk aktivitet. Används även vid upptäckt och syntes av oralt biotillgängliga stearoyl-CoA desaturas 1-hämmare.
Löslighet
Fullständigt blandbar med vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk, förvaras åtskilt från vatten/fukt. Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7202-43-9
Molekylformel C5H11NO
Molekylvikt (g/mol) 101.149
MDL-nummer MFCD00192476
InChI-nyckel YNOGYQAEJGADFJ-RXMQYKEDSA-N
Synonym r---tetrahydrofurfurylamine, r-tetrahydrofuran-2-yl methanamine, r-tetrahydrofurfurylamine, 2r-oxolan-2-ylmethanamine, 2r-tetrahydro-2-furanmethanamine, 2-furanmethanamine, tetrahydro-, 2r, 1-2r-tetrahydrofuran-2-yl methanamine, pubchem7001, 2r-tetrahydrofurfurylamine
PubChem CID 2734124
IUPAC-namn [(2R)-oxolan-2-yl]metanamin
LEDER C1CC(OC1)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine
Kokpunkt 152°C to 153°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2943
Beilstein 4652873
Formel vikt 101.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.