Läs mer
(R)-(+)-Thalidomide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(+)-Thalidomide |
| CAS | 2614-06-4 |
| Molekylformel | C13 H10 N2 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (R)-(+)-2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-1H-iso-indole-1,3(2H)-dione, (R)-Thalidomide, NSC 91729 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)/t9-/m1/s1 |
| LEDER | O=C1CC[C@@H](N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)N1 |
| IUPAC-namn | 2-[(3R)-2,6-dioxopiperidin-3-yl]isoindole-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.23 |
| Formel vikt | 258.064 |