Läs mer
(R)-Tol-Binap RuCl2 AMPY, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Tol-Binap RuCl2 AMPY |
| CAS | 858116-31-1 |
| Molekylformel | C54H48Cl2N2P2Ru |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Dichloro[(R)-(+)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl](2-aminomethylpyridine)ruthenium(II) |
| InChI formel | InChI=1S/C48H40P2.C6H8N2.2ClH.Ru/c1-33-13-23-39(24-14-33)49(40-25-15-34(2)16-26-40)45-31-21-37-9-5-7-11-43(37)47(45)48-44-12-8-6-10-38(44)22-32-46(48)50(41-27-17-35(3)18-28-41)42-29-19-36(4)20-30-42;7-5-6-3-1-2-4-8-6;;;/h5-32H,1-4H3;1-4H,5,7H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)[P]2(c3ccc(C)cc3)c4ccc5ccccc5c4c6c(ccc7ccccc67)[P](c8ccc(C)cc8)(c9ccc(C)cc9)[Ru]2%10(Cl)(Cl)[NH2]CC%11=[N]%10C=CC=C%11 |
| Molekylvikt (g/mol) | 958.9 |
| Formel vikt | 958.1713 |