missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

R-Venlafaxine, TRC

Produktkod. 30137697
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137697 50 mg
30005650 5 mg
30008248 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137697 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV12000350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 93413-46-8
Molekylformel C17 H27 N O2
Molekylvikt (g/mol) 277.4
Synonym Cyclohexanol, 1-[(1R)-2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, (R)-, 1-[(1R)-2-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol, (R)-Venlafaxine
IUPAC-namn 1-[(1R)-2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol
LEDER COc1ccc(cc1)[C@H](CN(C)C)C2(O)CCCCC2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material R-(+)-Venlafaxine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H27NO2/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3/t16-/m0/s1
Formel vikt 277.2042
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.