missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-Viloxazine-d5 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Viloxazine-d5 Hydrochloride |
| CAS | 1246815-04-2 |
| Molekylformel | C13H15D5ClNO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (R)-2-[((2-Ethoxy-d5)phenoxy)methyl]morpholine Hydrochloride, (R)-2-[(2-Ethoxy-d5)phenoxymethyl]tetrahydro-1,4-oxazine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO3.ClH/c1-2-15-12-5-3-4-6-13(12)17-10-11-9-14-7-8-16-11;/h3-6,11,14H,2,7-10H2,1H3;1H/t11-;/m1./s1/i1D3,2D2; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1ccccc1OC[C@H]2CNCCO2 |
| IUPAC-namn | (2R)-2-[[2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)phenoxy]methyl]morpholine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.79 |
| Formel vikt | 278.1446 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?