Läs mer
Gilson™ R1 Medium Flow Pumphuvud för Gilson™ Peristaltisk pump
Produktkod. 10347472 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Flödeshastighet:
0,3 μl/min. till 30 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
10347472 0,3 μl/min. till 30 ml/min. Varje
1 options
Produktkod. 10347472 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F117604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9765.00 SEK
    9300.72 SEK / Paket med 1
    Save 464.28 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Lägg till kanaler till din MINIPULS™ 3 eller Evolution och ge ännu större flexibilitet i ditt laboratorium.
MINIPULS 3 pumphuvuden
Välj bland dessa MINIPULS 3 pumphuvuden:
  • R—1 Enkelkanals pumphuvud
  • R—4 Fyrkanals pumphuvud
  • R—8 Åtta kanals pumphuvud
  • R—2 Tvåkanaligt pumphuvud
  • R—2HF Tvåkanaligt högflödespumphuvud
  • R—4HF Fyrkanaligt högflödespumphuvud
MINIPULS Evolution pumphuvuden
Välj bland dessa MINIPULS Evolution pumphuvuden:
  • MF—1 Pumphuvud med en patron
  • MF—4 Pumphuvud med fyra patroner
  • HF—2 Pumphuvud med två högflödespatroner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Flödeshastighet 0,3 μl/min. till 30 ml/min.
Antal kanaler 1