Läs mer
Brady™ R10000-seriens skrivarband
Färg:
Blått
Gult
Klart
Magenta
Rött
Svart
Vitt
Beskrivning
- Gör det sist– R10000-seriens band är baserade på en hartsformulering som ger långvarig tryckt text som tål åratal i industriområden och utomhusförhållanden
- Gör det snabbt– fristående färgbandskassetter är lätta att byta ut och eliminerar besväret med skrivarkalibrering och gängning av färgband
- R10000-seriens band är idealiska för användning med långvariga inomhus-/utomhusmaterial som t.ex Brady B-595
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Printer Ribbon |
| Färg | Blått |
| För användning med (utrustning) | BMP61 Etikettsystem, BradyPrinter M611 |
| Material | Harts |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Längd (engelska) | 75 ft. |
| Bredd (engelska) | 2 tum |
| Mått (L x B) | 75 fot x 2 tum. |
| Alternativt artikelnummer | M61-R10010-BL |