Läs mer
Brady™ R10000-seriens band för M7-skrivare
Beskrivning
- Idealisk för märkning av rör och ventiler, anläggningssäkerhet och efterlevnads-ID och allmänt ID
- Ger stark lösningsmedels- och repbeständighet, plus högpresterande bilder
- Fristående M7-skrivarbandskassetter sätts enkelt in direkt i skrivaren
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skrivarband |
| Färg | Klart |
| För användning med (utrustning) | Brady M710 skrivare, BMP71 Etikettskrivare |
| Material | Harts |
| Längd (engelska) | 150 ft. |
| Bredd (engelska) | 1 tum |
| Bredd (metrisk) | 5 cm |
| Mått (L x B) | 150 fot x 2 tum. |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |