Läs mer
R112, MedChemExpress
Beskrivning
R112 is an ATP-competitive inhibitor of Syk kinase with a Ki of 96 nM. R112 inhibits Syk kinase activity with an IC50 of 226 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | R112 |
| CAS | 575474-82-7 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H13FN4O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 55 mg/mL (176.11 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | FC1=CN=C(NC2=CC(O)=CC=C2)N=C1NC3=CC(O)=CC=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.3 |
| Formel vikt | 312.3 |
| Visa mer |