Läs mer
R1487 Hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16492397
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16492397 50 mg
16446278 10 mg
16443456 25 mg
16436616 100 mg
16418867 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16492397 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14975
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress R1487 Hydrochloride is a highly potent and selective p38α inhibitor, with Kd values of 0.2 nM and 29 nM for p38α and p38β, respectively.
R1487 Hydrochloride is a highly potent and selective p38α inhibitor, with Kd values of 0.2 nM and 29 nM for p38α and p38β, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material R1487 Hydrochloride
CAS 449808-64-4
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H19ClF2N4O3
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 20.83 mg/mL (49.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
LEDER O=C1C(OC2=CC=C(F)C=C2F)=CC3=CN=C(NC4CCOCC4)N=C3N1C.Cl
Molekylvikt (g/mol) 424.83
Formel vikt 424.83
Procent renhet 98.68%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease